Merck
ENA514506847
Enamine
1-methyl-2-oxoazepane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
mp
118-119
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-3-azepanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-9-5-3-2-4-6(7(9)10)8(11)12/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GMRPEWVXEFQPRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304695
Melting Point
118-119
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304695
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)