Merck
ENA514506746
Enamine
4-ethyloxolan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
4-ethyltetrahydrofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-2-5-3-8-4-6(5)7/h5-6H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
FYFCHPORKPFYBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303395