Merck
ENA514506527
Enamine
8-bromoquinolin-7-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.97
MDL番号:
Iupac Name
8-bromoquinolin-7-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H6BrNO.BrH/c10-8-7(12)4-3-6-2-1-5-11-9(6)8;/h1-5,12H;1H
InChI Key
ZJMIWNYCELBSPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305644
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305644