Merck
ENA514506517
Enamine
N'-methylpyridine-3-carboximidamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.09
MDL番号:
Iupac Name
(Z)-N'-methylnicotinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-9-7(8)6-3-2-4-10-5-6;;/h2-5H,1H3,(H2,8,9);2*1H
InChI Key
GSFKFQBSXTXAFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305599
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305599