Merck
ENA514506478
Enamine
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O.2ClH/c9-8-11-6(3-7(13)12-8)5-1-2-10-4-5;;/h3,5,10H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,13);2*1H
InChI Key
CNCPBGZPCUAILI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)