Merck
ENA514506473
Enamine
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.64
MDL番号:
Iupac Name
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S/c6-11(7,8)3-5-1-9-4-10-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
ZQWQUZTZWWDBPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)