Merck
ENA514238414
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.72
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H15ClO3S/c1-12-8(6-13(9,10)11)7-4-2-3-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
LETYQAUUWZFWAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303723
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303723