Merck
ENA514238266
Enamine
2-(4-chlorobenzenesulfonamido)-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
368.82
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9ClN2O4S2/c15-9-2-4-10(5-3-9)23(20,21)17-14-16-11-6-1-8(13(18)19)7-12(11)22-14/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
VKANJHRRLLLPPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303263
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)