Merck
ENA514236628
Enamine
9-methoxy-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undec-8-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
9-methoxy-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undec-9-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-11-8-2-3-9(4-5-10-8)12-6-7-13-9/h2,10H,3-7H2,1H3
InChI Key
GBUXEAMXLXPNMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301520
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301520