Merck
ENA514236591
Enamine
2-(cyclopropylamino)propanenitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(cyclopropylamino)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2.ClH/c1-5(4-7)8-6-2-3-6;/h5-6,8H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
UPADPUQOBZRDRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300635
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300635