Merck
ENA514234538
Enamine
methyl [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.33
MDL番号:
mp
61-63
Iupac Name
methyl ((1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H18O4S/c1-10(2)8-4-5-11(10,9(12)6-8)7-16(13,14)15-3/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,11-/m1/s1
InChI Key
PIZJIRRXGXBJAU-LDYMZIIASA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262022
Melting Point
61-63
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262022