Merck
ENA514234019
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.71
MDL番号:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydrothiophen-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S2/c6-12(9,10)4-5-2-1-3-11(5,7)8/h5H,1-4H2
InChI Key
DCELEPTVAWCRCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267766
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267766
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)