Merck
ENA508626856
Enamine
methyl decahydroquinoline-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.74
MDL番号:
Iupac Name
methyl decahydroquinoline-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-11(13)9-6-7-12-10-5-3-2-4-8(9)10;/h8-10,12H,2-7H2,1H3;1H
InChI Key
XYBSWMFHMLZOHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299851