Merck
ENA508626293
Enamine
3-fluoro-5-(trifluoroacetyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.12
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H4F4O3/c10-6-2-4(7(14)9(11,12)13)1-5(3-6)8(15)16/h1-3H,(H,15,16)
InChI Key
QVURWWNYRMFJNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267854
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)