Merck
ENA508625673
Enamine
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.73
MDL番号:
Iupac Name
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-9-5-4-8-10(9)6-2-1-3-7-10;/h9H,1-8,11H2;1H
InChI Key
UUIFRMACMAKKIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043