Merck
ENA508625028
Enamine
ethyl 2-methyl-2-(thiophen-2-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 2-methyl-2-(2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H14O2S/c1-4-12-9(11)10(2,3)8-6-5-7-13-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
GBSWEVAPDCNYQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263952
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263952
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)