Merck
ENA508625014
Enamine
1,4-oxazepane-4-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.66
MDL番号:
Iupac Name
1,4-oxazepane-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO3S/c6-11(8,9)7-2-1-4-10-5-3-7/h1-5H2
InChI Key
DXKIPKJKQNQXOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263918
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263918
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)