Merck
ENA508624911
Enamine
2-(5-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-chloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-2-8-6(3-7)5-14-9(8)4-10(12)13/h1-3,9H,4-5H2,(H,12,13)
InChI Key
LYPABKILTVLNSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263050
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263050