Merck
ENA508624788
Enamine
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.3
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O3S2/c1-10-6-3-2-5(15(9,12)13)4-7(6)14-8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,12,13)
InChI Key
UDXNNQHAXIMTFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942