Merck
ENA508624771
Enamine
3-cyclopropyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.22
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-mercapto-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2S/c10-6(11)5-3-8-7(12)9(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,12)(H,10,11)
InChI Key
WHKZVHYUYIXOST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260162