Merck
ENA508624531
Enamine
2-cyclopropyl-2-methoxyacetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-methoxyacetaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-8-6(4-7)5-2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDDBRBBXVPPHJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223053
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223053