Merck
ENA508624431
Enamine
rac-(3aR,7aR)-5-methyl-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-7a-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.7
MDL番号:
Iupac Name
(3aR,7aR)-5-methyloctahydro-7aH-pyrrolo[3,4-c]pyridine-7a-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c1-11-3-2-9(8(12)13)6-10-4-7(9)5-11;/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,12,13);1H/t7-,9+;/m1./s1
InChI Key
WUTVLVOQIGOAIO-JXLXBRSFSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264572
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264572