Merck
ENA497682359
Enamine
(4-chloro-2-cyclopropyl-5-methoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.47
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-2-cyclopropyl-5-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BClO3/c1-15-10-5-8(11(13)14)7(4-9(10)12)6-2-3-6/h4-6,13-14H,2-3H2,1H3
InChI Key
OQGVCTCIFWHZCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267644
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267644