Merck
ENA497681437
Enamine
1-(5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carbonyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.67
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O2.ClH/c1-6-10-7(11-14-6)8(13)12-4-2-9-3-5-12;/h9H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
YVWMLYJMTGECJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266246
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266246