Merck
ENA497681207
Enamine
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.74
MDL番号:
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3S/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(17(12,15)16)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
InChI Key
MULMLDROTQLKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)