Merck
ENA497680269
Enamine
3-chloro-4,5-dimethoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.09
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4,5-dimethoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-4-5(10)3-6(9)8(7)12-2;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H
InChI Key
MTZWXRYPMUEDRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263960
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263960