Merck
ENA497680110
Enamine
5,6-dichloro-2-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxaindane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.02
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dichloro-2-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C9H2Cl2F3NO3/c10-4-1-6-7(2-5(4)11)18-9(17-6,15-3-16)8(12,13)14/h1-2H
InChI Key
JSOFPERMVZDIAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263347
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)