Merck
ENA497680008
Enamine
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.63
MDL番号:
Iupac Name
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
Inchi Code
1S/C4H9ClS/c1-4(2)6-3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
GTGKNQUHLOGQGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)