Merck
ENA497679512
Enamine
ethyl 8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14FNO2/c1-2-16-12(15)9-6-8-4-3-5-10(13)11(8)14-7-9/h3-5,9,14H,2,6-7H2,1H3
InChI Key
NOHCOGABVCBORK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261843
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261843