Merck
ENA497678807
Enamine
4-methoxy-N-methyl-N-[2-(methylamino)ethyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.28
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-N~1~,N~2~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2O/c1-12-8-9-13(2)10-4-6-11(14-3)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3
InChI Key
QBQNXCDESAMIGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260098
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)