Merck
ENA497678104
Enamine
tert-butyl cyanoformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl carbonocyanidate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h1-3H3
InChI Key
QCVNMVPFJFEZRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156816