Merck
ENA497678046
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)(methyl)amino]acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
Iupac Name
[(2,2-difluoroethyl)(methyl)amino]acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8F2N2/c1-9(3-2-8)4-5(6)7/h5H,3-4H2,1H3
InChI Key
BNQFMHRMFZHPOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136411
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)