Merck
ENA497678001
Enamine
4-amino-2-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.67
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO2.ClH/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(5-6-12)10(13)14;/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,14);1H
InChI Key
LHNDDVODQXXGKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258845
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)