Merck
ENA497377190
Enamine
1-(6,7-difluoro-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(6,7-difluoro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H6F2O2/c1-5(13)8-4-6-2-3-7(11)9(12)10(6)14-8/h2-4H,1H3
InChI Key
IERHPXKAVQYYAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260272
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260272