Merck
ENA497376451
Enamine
5-bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)pyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.59
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H10BrClN2O/c1-8-2-4-10(6-11(8)15)17-13(18)12-5-3-9(14)7-16-12/h2-7H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
UNDYRGMQUUKKQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257094
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)