Merck
ENA497376339
Enamine
2-[(2-fluoro-4-sulfamoylphenyl)amino]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.23
MDL番号:
Iupac Name
[4-(aminosulfonyl)-2-fluoroanilino]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9FN2O4S/c9-6-3-5(16(10,14)15)1-2-7(6)11-4-8(12)13/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H2,10,14,15)
InChI Key
WUXRDQUQDNCISD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256779
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)