Merck
ENA497375941
Enamine
tert-butyl 4-amino-2,2-dimethylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C10H21NO2/c1-9(2,3)13-8(12)10(4,5)6-7-11/h6-7,11H2,1-5H3
InChI Key
NCZATBPIZHRPEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257438
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257438