Merck
ENA497375521
Enamine
2-methylbut-3-yn-2-yl carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
Iupac Name
1,1-dimethyl-2-propynyl carbamate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-6(2,3)9-5(7)8/h1H,2-3H3,(H2,7,8)
InChI Key
SDJNOBUNFYNROE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254966
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)