Merck
ENA497375349
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-9(11(13)14)8-5-3-4-6-10(8)15-12/h3-6,9H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
BWVFHFVXJOLMIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254551
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254551