Merck
ENA497374221
Enamine
methyl 5-[(1-methylpiperidin-4-yl)amino]furan-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-((1-methylpiperidin-4-yl)amino)furan-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N2O3/c1-14-7-5-9(6-8-14)13-11-4-3-10(17-11)12(15)16-2/h3-4,9,13H,5-8H2,1-2H3
InChI Key
CCLHFHDCODEKLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251591
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251591