Merck
ENA497374198
Enamine
3-sulfanyloxolan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.16
MDL番号:
Iupac Name
3-sulfanyldihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C4H6O2S/c5-4-3(7)1-2-6-4/h3,7H,1-2H2
InChI Key
SUWCVSZZLFOSJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)