Merck
ENA490047782
Enamine
2-[cyclobutyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclobutyl-N-methylglycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(5-7(9)10)6-3-2-4-6;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI Key
WHCULAUOSUMMRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249287
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249287