Merck
ENA490047598
Enamine
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.06
MDL番号:
mp
95-96
Iupac Name
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-4-3-8-1-2-9-5(8)7-4/h1-3H
InChI Key
LXCZWVCFAGYWGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Melting Point
95-96
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793