Merck
ENA490047038
Enamine
2-methyl-2-(4-oxooxolan-3-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-oxotetrahydrofuran-3-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-8(2,5-9)6-3-11-4-7(6)10/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WOYZIUAJIQNTAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247080