Merck
ENA490046869
Enamine
2-methyl-1,3-oxazole-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.6
MDL番号:
Iupac Name
2-methyloxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4ClNO3S/c1-3-6-2-4(9-3)10(5,7)8/h2H,1H3
InChI Key
FEVFWCGDUCQXQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244943
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244943