Merck
ENA465563773
Enamine
2-[4-(prop-2-ynamido)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL番号:
Iupac Name
[4-(propioloylamino)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-2-10(13)12-9-5-3-8(4-6-9)7-11(14)15/h1,3-6H,7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
UERZSBQTBIIUTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245196