Merck
ENA465563752
Enamine
2-[(1,3-thiazol-5-yl)methoxy]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(thiazol-5-ylmethoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-5(7(9)10)11-3-6-2-8-4-12-6/h2,4-5H,3H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RCPWTRNBNAYBEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245158