Merck
ENA465563621
Enamine
2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.32
MDL番号:
mp
46-47
Iupac Name
2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7,12H,1-3H3
InChI Key
JMIUUJJPWNOMBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243815
Melting Point
46-47
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)