Merck
ENA465563116
Enamine
3-[(2S,4R)-4-methoxypyrrolidin-2-yl]-4H-1,2,4-triazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.66
MDL番号:
Iupac Name
3-((2S,4R)-4-methoxypyrrolidin-2-yl)-4H-1,2,4-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4O.ClH/c1-12-5-2-6(8-3-5)7-9-4-10-11-7;/h4-6,8H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11);1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI Key
QDQDBJHFAVCMDA-IBTYICNHSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243706
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)