Merck
ENA465562724
Enamine
4-{[(3-methylphenyl)methyl]carbamoyl}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.3
MDL番号:
Iupac Name
4-((3-methylbenzyl)carbamoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO3/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-17-15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
HGJBFFZNDYETDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)